Documenti fondamentali
333964
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride hydrate
97%
About This Item
Formula condensata:
ZrF4·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.22 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Composizione
Degree of hydration, 2-3
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.H2O.Zr/h4*1H;1H2;/q;;;;;+4/p-4
GORLMDNEWNWWBP-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)