332925
4-Chlorobenzenesulfonic acid
technical grade, 90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impurezze
<3.5% H2SO4
P. ebollizione
149 °C/22 mmHg (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
sulfonic acid
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10)
RJWBTWIBUIGANW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?