Key Documents
330426
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalamide
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CONH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O4/c9-7(12)5-2-1-4(11(14)15)3-6(5)8(10)13/h1-3H,(H2,9,12)(H2,10,13)
XWCDSCYRIROFIO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1