414034
3-Nitrophthalimide
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-4-2-1-3-5(10(13)14)6(4)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3