Documenti
329991
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane
97%
Sinonimo/i:
Chloroacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.55
Beilstein:
103229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. eboll.
157-158 °C (lit.)
Densità
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane is commonly used in industrial manufacturing processes.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
J Luong et al.
Journal of chromatography. A, 1255, 216-220 (2012-03-14)
Oxygenated compounds like methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, acetaldehyde, crotonaldehyde, ethylene oxide, tetrahydrofuran, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolane, and 2-chloromethyl-1,3-dioxolane are commonly encountered in industrial manufacturing processes. Despite the availability of a variety of column stationary phases for chromatographic separation, it is difficult