Documenti fondamentali
329916
Sigma-Aldrich
Potassium dideuterium phosphate
98 atom % D
Sinonimo/i:
Potassium dihydrogen-d2 phosphate
Scegli un formato
1 G
CHF 86.10
CHF 86.10
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 86.10
About This Item
Formula condensata:
KD2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 86.10
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
tecniche
NMR: suitable
Punto di fusione
253 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[K+].[2H]OP([O-])(=O)O[2H]
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2
GNSKLFRGEWLPPA-ZSJDYOACSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Samriddh Mudgal et al.
Food chemistry, 197(Pt A), 84-91 (2015-12-01)
We illustrate a method that uses bovine serum albumin (BSA) to control the receptor-accessible part of rebaudioside A (Reb A). The critical micelle concentration (CMC) of Reb A was found to be 4.5 mM and 5 mM at pH 3
Yaqi Fu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3075-e3075 (2020-09-02)
Dehaloperoxidase (DHP) catalyzes detoxifying halophenols. It is a heme-containing enzyme using H2 O2 as the oxidant. Heme bleaching from the active site is of great concern. In addition, the interference of DHP by H2 O2 leads to the inactivation of