Documenti fondamentali
176680
Sigma-Aldrich
Hypophosphorous acid-d3 solution
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
Scegli un formato
10 G
CHF 260.00
CHF 260.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 260.00
About This Item
Formula condensata:
D3PO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 260.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Concentrazione
50 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
Densità
1.350 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OP([2H])O[2H]
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h1-3H/i1D,2D,3D
XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N
Descrizione generale
The product is 50wt.% solution of hypophosphorous acid-d3 in D2O, having an isotopic purity of 98atom%. It can be obtained by proton-deuterium-exchange reaction in D2O. Deuterated hypophosphorous acid can be employed in neutron diffraction studies.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reinvestigation of Crystal Structure and Non-Stoichiometry in Copper Hydride, CuH1-x(0= x= 0.26).
Auer H and Kohlmann H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(15), 3159-3165 (2014)