325384
N-Methylsuccinimide
99%
Sinonimo/i:
1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
234-235 °C (lit.)
Punto di fusione
61-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
Stringa SMILE
CN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3
KYEACNNYFNZCST-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?