124753
Succinamide
98%
Sinonimo/i:
Succinic diamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
260-265 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
cold water: soluble 220 part
boiling water: soluble 9 part
alcohol: insoluble
diethyl ether: insoluble
Stringa SMILE
NC(=O)CCC(N)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2,(H2,5,7)(H2,6,8)
SNCZNSNPXMPCGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves