178098
Glutarimide
98%
Sinonimo/i:
2,6-Piperidinedione, NSC 58190
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6-4/h1-3H2,(H,6,7,8)
KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Thionations
Biocatalytic asymmetric synthesis of chiral amines from ketones applied to sitagliptin manufacture
Synthesis of β-adrenoceptor ligands
Enantioselective synthesis of securinega alkaloids
Intramolecular amidocyclopropanation reactions
Synthesis of alpha-fluoro-alpha amino amides
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)