Documenti fondamentali
325287
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)zinc
98%
Sinonimo/i:
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethane-1,2-diamine)zinc, ZnCl2-TMEDA
Scegli un formato
25 G
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 119.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)