Documenti fondamentali
324973
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2′-deoxycytidine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH
Punto di fusione
217-219 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)