715298
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene
contains up to 6 wt. % water, ≥98%
Sinonimo/i:
4,4′,4′′,4′′′-benzene-1,2,4,5-tetrayltetrabenzoic acid, H4TCPB
Saggio
≥98%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(-c3ccc(cc3)C(O)=O)c(cc2-c4ccc(cc4)C(O)=O)-c5ccc(cc5)C(O)=O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- the formation of supramolecular heterostructures to functionalize black phosphorus[1]
- synthesis of microporous metal-organic frameworks (MOFs) for potential usage in hydrogen storage, gas separation, and catalysis.[2][3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.