Documenti fondamentali
317438
Sigma-Aldrich
4-(Chlorosulfonyl)phenyl isocyanate
97%
Sinonimo/i:
4-Isocyanatobenzenesulfonyl chloride
Scegli un formato
1 G
CHF 222.00
5 G
CHF 634.00
CHF 222.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 222.00
5 G
CHF 634.00
About This Item
Formula condensata:
ClSO2C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 222.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
130 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)