Documenti fondamentali
232297
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl isocyanate
95%
Scegli un formato
10 G
CHF 240.00
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 240.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5SO2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.18
Beilstein:
743441
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
130 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=NS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-6-8-12(10,11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
UJYAZVSPFMJCLW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzenesulfonyl isocyanate reacts with ethanol and phenol to yield normal urethan products[1].
Applicazioni
Benzenesulfonyl isocyanate was used in synthesis of sterically hindered derivatives of phenols and alcohols[1]. It was also used in the reaction of semi crystalline poly(ether ether ketone) films with carbonyl selective reagents to produce modified film samples[2].
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The Chemistry of Benzenesulfonyl Isocyanate. I. Identification of Hindered Phenols and Alcohols1.
McFarland JW and Howard JB.
The Journal of Organic Chemistry, 30(3), 957-958 (1965)
Surface modifications of poly (ether ether ketone).
Franchina NL and McCarthy TJ.
Macromolecules, 24(11), 3045-3049 (1991)