Vai a
49667
4-(Maleinimido)phenyl isocyanate
purum, ≥97.0% (CHN)
Sinonimo/i:
N-(4-Isocyanatophenyl)maleimide, PMPI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 506.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
CHF 506.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (CHN)
form
solid
reaction suitability
reagent type: linker
mp
120-125 °C
functional group
maleimide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1)N(C(C=C2)=CC=C2N=C=O)C1=O
InChI
1S/C11H6N2O3/c14-7-12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(15)5-6-11(13)16/h1-6H
InChI key
OJQSISYVGFJJBY-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
A novel heterobifunctional linker for hydroxyl-to-thiol coupling
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
631746318446939
description
purum, ≥97.0% (CHN)
description
≥98.0% (T)
description
suitable for fluorescence, ≥93% (HPLC)
description
suitable for fluorescence
functional group
maleimide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
mp
120-125 °C
mp
95-98 °C
mp
-
mp
-
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)