Documenti fondamentali
311219
Sigma-Aldrich
Dibenzyl dicarbonate
92%
Sinonimo/i:
Dibenzyl pyrocarbonate, Z2O
About This Item
Formula condensata:
(CO2CH2C6H5)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.28
Beilstein:
4324796
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
92%
Stato
solid
Punto di fusione
29-32 °C (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carbonate
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for the introduction of the Z-protecting group in amino acids[1] and other amines.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)