Documenti fondamentali
310387
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromobutane, mixture of (±) and meso
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Br)CH(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5126 (lit.)
P. ebollizione
103-108 °C/160 mmHg (lit.)
Densità
1.756 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J C Livesey et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 10(3), 201-204 (1982-05-01)
The stereochemistry of the metabolism of vic-dihaloalkanes to alkenes has been studied. This glutathione-dependent biotransformation may occur by two mechanism. The first mechanism involves the nucleophilic attack of glutathione on the substrate resulting in S-(beta-haloalkyl)glutathione formation; subsequent attack of a