309982
Ethyl (R)-(−)-mandelate
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]21/D −134°, c = 3 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
P. eboll.
103-105 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3/t9-/m1/s1
SAXHIDRUJXPDOD-SECBINFHSA-N
WGK 3