305715
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: 97% (GLC)
Sinonimo/i:
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −50.7°, neat
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Temp. autoaccensione
491 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Punto di fusione
-64 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Dichloro[(1R,2S,3R,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]borane by the in situ reduction and hydroboration reaction.[1]
- α-Pinene oxide by epoxidation using polymer supported by a molybdenum carbonyl catalyst.[2]
- Diisopinocampheylborane (Ipc2BH), which is used for the asymmetric hydroboration prochiral alkenes.[3]
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
88.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
31.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.