00040590
α-Pinene
primary reference standard
Sinonimo/i:
(±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
491 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis