Documenti
8.18405
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-α-Pinene
for synthesis
Sinonimo/i:
(1S)-(-)-α-Pinene, (1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
232-077-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
255 °C
Limite di esplosione
0.8 % (v/v)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
-62 °C
Temp. transizione
flash point 32 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.855 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -30.0 - -25.0 °
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
88.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
31.3 °C