Documenti fondamentali
290424
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenylacetic acid
95%
Scegli un formato
5 G
CHF 46.40
CHF 46.40
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 46.40
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 46.40
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of 2,2-dimethyl-4-(2,5-difluorophenyl)-5-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-3(2H)-furanone[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 2,2-Dimethyl-4- (2,5-difluorophenyl) -5- [4- (aminosulfonyl) phenyl] -3 (2H) -furanone.
Ocean W.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 44(2), 138-140 (2013)