289027
3-Phenylbutyraldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5179 (lit.)
P. eboll.
93-94 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3
MYHGOWDLVRDUFA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves