Documenti fondamentali
302848
Sigma-Aldrich
Pentakis(methoxycarbonyl)cyclopentadiene
97%
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5-Pentacarbomethoxycyclopentadiene, 1,3-Cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid, 1,2,3,4,5-pentamethyl ester, Pentamethyl cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentacarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
149 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C1C(C(=O)OC)=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C1C(=O)OC
InChI
1S/C15H16O10/c1-21-11(16)6-7(12(17)22-2)9(14(19)24-4)10(15(20)25-5)8(6)13(18)23-3/h6H,1-5H3
NJNIOTQAGXGMFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Useful synthetic building block demonstrated by Tristan Lambert to enable access to chiral Brønsted acid catalysts.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)