300780
Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
138-140 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-8-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
KACZQOKEFKFNDB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?