Key Documents
299383
Sigma-Aldrich
2,2,6-trimetil-4H-1,3-diossin-4-one
technical grade
Sinonimo/i:
Dichetene addotto acetone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Beilstein:
2408
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. eboll.
~275 °C (lit.)
65-67 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)OC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Flash pyrolysis of 2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one generates acetylketene. It is a diketene-acetone adduct.
Applicazioni
2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one was used for acetoacetylation of aliphatic and aromatic alcohols, amines and thiols. It was also used in preparation of N-alkenyl acetoacetamides.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reaction of 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one with imines: an easy route to enamides.
D'Annibale A, et al.
Tetrahedron Letters, 37(41), 7429-7432 (1996)
Acetoacetylation with 2, 2, 6-trimethyl-4H-1, 3-dioxin-4-one: a convenient alternative to diketene.
Clemens RJ and Hyatt JA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(14), 2431-2435 (1985)
David M. Birney et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7114-7120 (2001-10-24)
Acetylketene (1) was generated by flash pyrolysis of 2,2,6-trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one (6). The selectivities of 1 toward a number of representative functional groups were measured for the first time in a series of competitive trapping reactions. The trend in reactivities toward 1