Documenti fondamentali
299219
Sigma-Aldrich
Acetophenone-β-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Acetophenone-(methyl-13C)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5335 (lit.)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1
KWOLFJPFCHCOCG-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)