Vai a
A7262
Ammonio acetato
reagent grade, ≥98%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 65.60
2.5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 253.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 467.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CO2NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
211-162-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
CHF 65.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium acetate has been used:
  • in phenol extraction method to precipitate and extract proteins from different Cajanus cajan tissues
  • in ethanol precipitation for the high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry (HPLC ESI-TOF) quantification of the oligonucleotides
  • to prepare acetonitrile and acetate buffer to perform chromatographic analyses of volatile compounds
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
23807432301-M32301
Ammonio acetato reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
A7262
Ammonio acetato
Ammonio acetato puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sigma-Aldrich
32301
Ammonio acetato
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98%
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder, solid
form
solid
form
solid
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5%)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonio acetato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)