265632
Tin
powder, <45 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sn
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.8% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
<45 μm
P. eboll.
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.