Documenti fondamentali
293067
Sigma-Aldrich
Succinonitrile-d4
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
NCCD2CD2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
49-56 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2/i1D2,2D2
IAHFWCOBPZCAEA-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)