Documenti fondamentali
579688
Sigma-Aldrich
Lauric acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Dodecanoic acid-2-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)913CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
225 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1
POULHZVOKOAJMA-KHWBWMQUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)