Documenti fondamentali
446572
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorophenylacetic acid
98%
Scegli un formato
1 G
CHF 63.70
CHF 63.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 63.70
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 63.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
111-114 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-1-2-6(10)8(11)4(5)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
QRAZASHLGLHKEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Primary ion production from various gases in spontaneous desorption.
Park MA and Schweikert EA.
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 128(1), 107-113 (1993)
Surfactant-free emulsion electrosynthesis via power ultrasound: electrocatalytic formation of carbon-carbon bonds.
Davies TJ, et al.
Green Chemistry, 4(6), 570-577 (2002)
New C~ 2-Fragment for Ruthenium-Catalyzed Synthesis of Indoles.
Cho CS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(5), 832-832 (2007)
Cyclodextrins as chiral stationary phases in capillary gas chromatography. Part IV: Heptakis (2, 3, 6-tri-O-pentyl)-?-cyclodextrin.
Konig WA, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 12(1), 35-39 (1989)
Synthesis of 2, 2-Dialkylcyclopropane Nitriles1.
Nelson ER, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(13), 3467-3469 (1957)