Documenti fondamentali
265179
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzaldehyde
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 37.60
25 G
CHF 86.30
CHF 37.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 37.60
25 G
CHF 86.30
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.10
Beilstein:
2243422
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 37.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
65-66 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The emission and absorption spectra of 2,4-difluorobenzaldehyde were studied[1].
Applicazioni
2,4-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of 3-benzylidene 20,29-dihydrobetulinic acid derivatives[2].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rama Mukherjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(12), 3169-3172 (2004-05-20)
New 3-O-acyl, 3-benzylidene, 3-hydrazone, 3-hydrazine, 17-carboxyacryloyl ester derivatives of betulinic acid (2-6, 8-11, 13, 17, 18, 21, and 22) were synthesized and evaluated in vitro for anti-angiogenic activity on endothelial cell cytotoxicity, specificity, and tube-formation ability. All derivatives reported here
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Itoh, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)