Documenti fondamentali
287784
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3S,5R)-(−)-Pinanediol
99%
Sinonimo/i:
(−)-2-Hydroxyisopinocampheol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Beilstein:
2039144
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]21/D −8.6°, c = 6.5 in toluene
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
P. ebollizione
101-102 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
MOILFCKRQFQVFS-BDNRQGISSA-N
Applicazioni
Used to prepare chiral double allylation reagents.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simple, stable, and versatile double-allylation reagents for the stereoselective preparation of skeletally diverse compounds.
Feng Peng et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(11), 3070-3071 (2007-02-24)
Gerald I Richard et al.
Applied spectroscopy, 62(5), 476-480 (2008-05-24)
The spectroscopic properties of a chiral boronic acid based resorcinarene macrocycle employed for chiral analysis were investigated. Specifically, the emission and excitation characteristics of tetraarylboronate resorcinarene macrocycle (TBRM) and its quantum yield were evaluated. The chiral selector TBRM was investigated