Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
282367
Sigma-Aldrich
(1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol
99%
Sinonimo/i:
(+)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, [1S-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Beilstein:
1853591
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +8.5°, c = 6.5 in toluene
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(C)C2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
Applicazioni
(1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol can be used as a chiral reagent in the synthesis of homochiral α-hydroxyketones[1] and in the resolution of prolineboronate esters.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydrobenzoin
Sigma-Aldrich
301426
Hydrobenzoin
Ricardo Lira et al.
Organic letters, 9(21), 4315-4318 (2007-09-18)
syn-beta-Hydroxyallylsilanes of general structure 11 and 28 are prepared in 50-86% yield and 91-95% ee (for aliphatic aldehydes; 50% ee for benzaldehyde) via the BF(3).Et(2)O-promoted gamma-silylallylboration reactions, using reagents 14 and 15.
The efficient synthesis and simple resolution of a prolineboronate ester suitable for enzyme-inhibition studies
Terence A.K, et al.
Tetrahedron, 49, 5, 1009-1016 (1993)
Selective oxidation of optically active sec,sec-1,2-diols by dioxiranes. A practical method for the synthesis of homochiral .alpha.-hydroxy ketones in high optical purity
Lucia D'Accolti, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 14, 3600-3601 (1993)