Documenti fondamentali
658731
Sigma-Aldrich
(±)-exo,exo-2,3-Camphanediol
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 91.40
CHF 91.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 91.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 91.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
262-268 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8-,10+/m0/s1
AYEOSGBMQHXVER-AZQAYCESSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)