Documenti fondamentali
284521
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfide
97%
Sinonimo/i:
Ethylthiobenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5SC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.23
Beilstein:
1905731
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The activation parameters involved in the oxidation of ethyl phenyl sulfide in tert-butyl alcohol were studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
D A Bennett et al.
Inorganic chemistry, 40(13), 2996-3001 (2001-06-12)
A detailed mechanism for the oxidation of aryl sulfides by peroxymonocarbonate ion in cosolvent/water media is described. Kinetic studies were performed to characterize the transition state, including a Hammett correlation and variation of solvent composition. The results are consistent with