Documenti fondamentali
281123
Sigma-Aldrich
Dimethylethylsilane
98%
Sinonimo/i:
Ethyldimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2SiH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.22
Beilstein:
1730881
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
6.05 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.378 (lit.)
P. ebollizione
44-46 °C (lit.)
Densità
0.668 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[SiH](C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
QGBMSFLTRRZTGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dimethylethylsilane can be used as:
  • A reducing agent in the ligand-free carbon-sulfur bond cleavage reaction.
  • A promoter in cycloisomerization of 1,6-dienes using palladium catalyst.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Development, synthetic scope, and mechanistic studies of the palladium-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1, 6-dienes in the presence of silane
Kisanga P and Widenhoefer RA
Journal of the American Chemical Society, 122(41), 10017-10026 (2000)
Nekane Barbero et al.
Organic letters, 14(3), 796-799 (2012-01-20)
A catalytic reductive cleavage of C(sp(2))- and C(sp(3))-SMe bonds under ligandless conditions is presented. The method is characterized by its wide scope and high chemoselectivity profile including challenging substrate combinations, allowing the design of orthogonal and site-selectivity approaches.