32851
trans-1,4-Diaminocyclohexane
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
trans-1,4-Cyclohexanediamine
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
18 mmHg ( 87.2 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
680 °F
Limite di esplosione
6 %
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@H]1CC[C@H](N)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
VKIRRGRTJUUZHS-IZLXSQMJSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?