Documenti
8.41656
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Bis(aminomethyl)-benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
208-719-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
230 °C/13.33 hPa
Punto di fusione
60-64 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3