27728
Acido oleico
meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
Sinonimo/i:
Acido cis-9-ottadecenoico, Acido elainico
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 176 °C)
Descrizione
peroxide value <= 10
Saggio
65.0-88.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
meets analytical specification of Ph, Eur.
Composizione
fatty acids w. 1 chain > C18, ≤4.0% GC
linoleic acid, ≤18.0% GC
linolenic acid, ≤4.0% GC
margaric acid, ≤4.0% GC
myristic acid, ≤5.0% GC
oleic acid, 65.0-88.0% GC
palmitic acid, ≤16.0% GC
palmitoleic acid, ≤8.0% GC
stearic acid, ≤6.0% GC
Impurezze
residual solvents, complies
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Indice di acido
195‑204
Indice di iodio
89‑105
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
complies for appearance of solution
in accordance for fatty acid composition
passes test for identity
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Informazioni sul gene
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter