Documenti fondamentali
273880
Sigma-Aldrich
Methyl indole-4-carboxylate
99%
Sinonimo/i:
4-Methoxycarbonylindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Beilstein:
141826
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-4-9-7(8)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The IR and UV spectra of methyl indole-4-carboxylate was studied[1].
Applicazioni
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of cytotoxic agents against multidrug-resistant cancer cells
  • Reactant for preparation of inhibitor for β-tryptase
  • Reactant for preparation of histamine H3 antagonists
  • Reactant for preparation of JNK3 MAP kinase inhibitors
  • Reactant for preparation of nucleosides
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Isocarbostyrils. II. The Conversion of 2-Methyl-4-acyl-5-nitroisocarbostyrils to 2-Substituted Indole-4-carboxylic Acids.
Canadian Journal of Chemistry, 49(17), 2797-2802 (1971)