270512
Eptano
HPLC grade, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.010% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
98 °C
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 197 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.15
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup