269719
Nitrocyclopentane
99%
About This Item
Formula condensata:
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
180 °C (lit.)
Densità
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
CJSZWOGCKKDSJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nitrocyclopentane, a secondary nitroalkane, was examined for its ability to induce DNA repair in rat hepatocytes. The nitronate of nitrocyclopentane was mutagenic in Salmonella strains TA100 and TA102.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
C C Conaway et al.
Mutation research, 261(3), 197-207 (1991-11-01)
The secondary nitroalkanes 2-nitropropane, 2-nitrobutane, 3-nitropentane and nitrocyclopentane, as well as their anionic forms (nitronates); the primary nitroalkanes 1-nitropropane, 1-nitrobutane, and 1-nitropentane and their respective nitronates; the nitrocarbinols 2-nitro-1-propanol, 2-nitro-1-butanol, 3-nitro-2-butanol, and 3-nitro-2-pentanol and their respective nitronates; 2-methyl-2-nitropropane, and 2-nitroso-2-nitropropane
E S Fiala et al.
Toxicology, 99(1-2), 89-97 (1995-05-05)
The secondary nitroalkanes, 2-nitropropane, 2-nitrobutane, 3-nitropentane, 2-nitroheptane, nitrocyclopentane and nitrocyclohexane, as well as the primary nitroalkanes, 1-nitropropane, 1-nitrobutane, 1-nitropentane and 1-nitroheptane, were examined for their ability to induce DNA repair in rat hepatocytes and to serve as substrates for activation