Documenti
8.06851
Sigma-Aldrich
1-Nitropropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Nitropropane, N-Nitropropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
Numero indice EU:
203-544-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
7.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
455 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.2-11.0 % (v/v)
pH
6.0 (20 °C, 0.9 g/L in H2O)
P. eboll.
131-132 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-108 °C
Temp. transizione
flash point 36 °C
Solubilità
14 g/L
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.003
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
2-Nitropropane (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup