Documenti fondamentali
259497
Sigma-Aldrich
1-Nitrohexane
98%
Sinonimo/i:
1-Nitrohexane
Scegli un formato
1 G
CHF 55.70
5 G
CHF 154.00
CHF 55.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 55.70
5 G
CHF 154.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Beilstein:
1749466
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 55.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C/24 mmHg (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
CCCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
FEYJIFXFOHFGCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The electroreduction of 1-nitrohexane in the absence and presence of n-octanol and n-decanol has been studied[1].
Applicazioni
1-Nitrohexane has been used in preparation of silyl nitronates[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silyl nitronates: improved nitro-aldol reactions and reductive routes to 2-aminoalcohols.
Colvin EW and Seebach D.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 689-691 (1978)
Anomalous Influence of Adsorbed Higher Aliphatic Alcohols on Electroreduction of Nitromethane and 1-Nitrohexane on Mercury Electrodes.
Gromulska A, et al.
Electroanalysis, 11(9), 595-600 (1999)
Articoli
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.