Documenti fondamentali
269700
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
97%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethoxy-2-(methylthio)ethane
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4528 (lit.)
P. ebollizione
59-60 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CSC)OC
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-5(7-2)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)