269522
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline
98%
Sinonimo/i:
4-Butyl-N-(4-ethoxybenzylidene)aniline, EBBA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid crystal
Punto di fusione
38-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OCC)cc2
InChI
1S/C19H23NO/c1-3-5-6-16-7-11-18(12-8-16)20-15-17-9-13-19(14-10-17)21-4-2/h7-15H,3-6H2,1-2H3/b20-15+
DBOAVDSSZWDGTH-HMMYKYKNSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup