Documenti fondamentali
78166
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
Scegli un formato
1 G
CHF 88.90
CHF 88.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 88.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.36
Beilstein:
3303002
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 88.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
imine
phenyl
Stringa SMILE
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Altre note
Indicator employed for the determination of the concentration of alkyllithium solutions[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L. Duhamel et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 448, 1-1 (1993)